Få mere at vide
6,7-Dehydro Norethindrone Acetate, TRC
Artikelnummer. 30360788
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30360788 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30360788 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22990550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Didehydronorethisterone Acetate
CAS 106765-04-2
Molekylær formel C22 H26 O3
Mængde 50 mg
Synonym 6,7-Didehydronorethisterone acetate, 6,7-Dehydronorethindrone acetate, 3-Oxo-19-nor-17α-pregn-4,6-dien-20-yn-17-yl acetate, 19-Norpregna-4,6-dien-20-yn-3-one, 17-(acetyloxy)-, (17α)-, 19-Nor-17α-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, acetate (6CI,7CI), (17α)-17-(Acetyloxy)-19-norpregna-4,6-dien-20-yn-3-one
InChI formel InChI=1S/C22H26O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,5,7,13,17-20H,6,8-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-3-oxo-1,2,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 338.44
Formel vægt 338.1882