Få mere at vide
6,7-Dehydro Norethindrone Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Didehydronorethisterone Acetate |
| CAS | 106765-04-2 |
| Molekylær formel | C22 H26 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6,7-Didehydronorethisterone acetate, 6,7-Dehydronorethindrone acetate, 3-Oxo-19-nor-17α-pregn-4,6-dien-20-yn-17-yl acetate, 19-Norpregna-4,6-dien-20-yn-3-one, 17-(acetyloxy)-, (17α)-, 19-Nor-17α-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, acetate (6CI,7CI), (17α)-17-(Acetyloxy)-19-norpregna-4,6-dien-20-yn-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,5,7,13,17-20H,6,8-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C |
| IUPAC navn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-3-oxo-1,2,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.44 |
| Formel vægt | 338.1882 |