missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6,7-Dehydro Ethynyl Estradiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 19-Nor-17-alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol (6,7-Didehydroethinylestradiol) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,4-7,12,16-18,21-22H,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| Formel vægt | 294.162 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?