missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6,7-Dehydro-17alpha-acetoxy Progesterone, TRC

Artikelnummer. 30012324
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012324 25 mg
30004243 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012324 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22909025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 425-51-4
Molekylær formel C23H30O4
Molekylvægt (g/mol) 370.48
Synonym Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-, Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-hydroxy-, acetate (6CI,8CI), 17-(Acetyloxy)pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Acetoxypregna-4,6-diene-3,20-dione, 17α-Acetoxypregn-4,6-diene-3,20-dione, 17α-Acetoxypregna-4,6-diene-3,20-dione, 17α-Hydroxy-6-dehydroprogesterone acetate, 6-Dehydro-17α-acetoxyprogesterone, Melengestro acetate, NSC 77897, Pregna-4,6-dien-17-ol-3,20-dione acetate, δ6-Dehydro-17α-acetoxyprogesterone, 6,7-Didehydro-17α-acetoxyprogesterone
SMIL CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6,7-Dehydro-17a-acetoxy Progesterone
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H30O4/c1-14(24)23(27-15(2)25)12-9-20-18-6-5-16-13-17(26)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h5-6,13,18-20H,7-12H2,1-4H3/t18-,19+,20+,21+,22+,23+/m1/s1
Formel vægt 370.2144
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.