Få mere at vide
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(trimethylsilylethynyl)phenyl]-4-quinazolinamine, Mikromol™
Artikelnummer. 17932356
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17932356 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17932356 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3297.140025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(trimethylsilylethynyl)phenyl]-4-quinazolinamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(trimethylsilylethynyl)phenyl]-4-quinazolinamine
CAS 766497-25-0
Analyt- eller komponentnavne 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(trimethylsilylethynyl)phenyl]-4-quinazolinamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H31 N3 O4 Si
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Quinazolinamine, 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl]-, 4-Quinazolinamine, 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-[(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl]- (9CI), Erlotinib trimethylsilyl, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(trimethylsilylethynyl)phenyl]-4-quinazolinamine, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-[[3-(trimethylsilylethynyl)phenyl]amino]quinazoline, Trimethylsilylethynylerlotinib
InChI formel InChI=1S/C25H31N3O4Si/c1-29-10-12-31-23-16-21-22(17-24(23)32-13-11-30-2)26-18-27-25(21)28-20-8-6-7-19(15-20)9-14-33(3,4)5/h6-8,15-18H,10-13H2,1-5H3,(H,26,27,28)
SMIL COCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C[Si](C)(C)C)c2cc1OCCOC
IUPAC navn 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(2-trimethylsilylethynyl)phenyl]quinazolin-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 465.617
Mængde 25 mg
Formel vægt 465.208 g/mol