Få mere at vide
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(3-hydroxy-3-methylbutynyl)phenyl]-4-quinazolinamine, Mikromol™
Beskrivelse
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(3-hydroxy-3-methylbutynyl)phenyl]-4-quinazolinamine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(3-hydroxy-3-methylbutynyl)phenyl]-4-quinazolinamine |
| CAS | 299912-60-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(3-hydroxy-3-methylbutynyl)phenyl]-4-quinazolinamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H29 N3 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Butyn-2-ol, 4-[3-[[6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinyl]amino]phenyl]-2-methyl-, 4-[3-[[6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinyl]amino]phenyl]-2-methyl-3-butyn-2-ol, Erlotinib impurity 2, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(3-hydroxy-3-methylbutynyl)phenyl]-4-quinazolinamine, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-[[3-(3-hydroxy-3-methylbutynyl)phenyl]amino]quinazoline, (3-Hydroxy-3-methylbutynyl)erlotinib, 3-Hydroxy-3-methylbutynyl erlotinib |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29N3O5/c1-25(2,29)9-8-18-6-5-7-19(14-18)28-24-20-15-22(32-12-10-30-3)23(33-13-11-31-4)16-21(20)26-17-27-24/h5-7,14-17,29H,10-13H2,1-4H3,(H,26,27,28) |
| SMIL | COCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#CC(C)(C)O)c2cc1OCCOC |
| IUPAC navn | 4-[3-[[6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-yl]amino]phenyl]-2-methylbut-3-yn-2-ol |
| Vis mere |