Få mere at vide
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine, Mikromol™
Artikelnummer. 17930736
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17930736 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17930736 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3297.180025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine
CAS 1417161-98-8
Analyt- eller komponentnavne 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H19 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Quinazolinamine, 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine
InChI formel InChI=1S/C14H19N3O4/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(16-9-17-14(10)15)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H2,15,16,17)
SMIL COCCOc1cc2ncnc(N)c2cc1OCCOC
IUPAC navn 6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 293.3184
Mængde 25 mg
Formel vægt 293.1376 g/mol