Få mere at vide
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine, Mikromol™
Beskrivelse
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine |
| CAS | 1417161-98-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H19 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Quinazolinamine, 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O4/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(16-9-17-14(10)15)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H2,15,16,17) |
| SMIL | COCCOc1cc2ncnc(N)c2cc1OCCOC |
| IUPAC navn | 6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine |
| Vis mere |