Få mere at vide
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-isopropoxyquinazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-isopropoxyquinazoline |
| CAS | 1683583-39-2 |
| Molekylær formel | C17H24N2O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Quinazoline, 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-(1-methylethoxy)- |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24N2O5/c1-12(2)24-17-13-9-15(22-7-5-20-3)16(23-8-6-21-4)10-14(13)18-11-19-17/h9-12H,5-8H2,1-4H3 |
| SMIL | COCCOc1cc2ncnc(OC(C)C)c2cc1OCCOC |
| IUPAC navn | 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-propan-2-yloxyquinazoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.38 |
| Formel vægt | 336.1685 |