Få mere at vide
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-(1-methylethoxy)quinazoline, Mikromol™
Artikelnummer. 17900576
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17900576 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17900576 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3297.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-(1-methylethoxy)quinazoline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-isopropoxyquinazoline
CAS 1683583-39-2
Analyt- eller komponentnavne 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-isopropoxyquinazoline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17H24N2O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Isopropoxy-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline, Quinazoline, 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-(1-methylethoxy)-
InChI formel InChI=1S/C17H24N2O5/c1-12(2)24-17-13-9-15(22-7-5-20-3)16(23-8-6-21-4)10-14(13)18-11-19-17/h9-12H,5-8H2,1-4H3
SMIL COCCOc1cc2ncnc(OC(C)C)c2cc1OCCOC
IUPAC navn 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-propan-2-yloxyquinazoline
Molekylvægt (g/mol) 336.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 336.1685 g/mol