missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6,7,8,9-Tetrahydro Carvedilol, TRC

Artikelnummer. 30409743
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409743 25 mg
30424698 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409743 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29335025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1246820-73-4
Molekylær formel C24 H30 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 410.51
Synonym 1-[2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamino]-3-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
IUPAC navn 1-[2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino]-3-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
SMIL COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4CCCCc4c23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6,7,8,9-Tetrahydro Carvedilol
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H30N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h4-6,9-12,17,25-27H,2-3,7-8,13-16H2,1H3
Formel vægt 410.2206
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.