Få mere at vide
6,7,8,9-Tetrahydro-5h-carbazol-3-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505554
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10505554 250 mg 250mg
10357223 1 g 1g
10461124 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10505554 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07745CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 36729-27-8
Molekylær formel C13H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 215.252
MDL nummer MFCD00458819
InChI nøgle OWQQDAGRTDUORV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydrocarbazole-6-carboxylic acid, 1h-carbazole-6-carboxylic acid, 2,3,4,9-tetrahydro, 5,6,7,8,9-pentahydro-4ah-carbazole-3-carboxylic acid, enamine_005086, 2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahyrocarbazole-6-carboxylic acid
PubChem CID 729801
IUPAC navn 6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazol-3-carboxylsyre
SMIL C1CCC2=C(C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7,8,9-Tetrahydro-5h-carbazole-3-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 215.25
Procent renhed 97%