Få mere at vide
6,6'-Oxybis-2-naphthalenesulfonic Acid Disodium Salt >90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disodium 6,6'-Oxybis(2-naphthalenesulfonate) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14O7S2.2Na/c21-28(22,23)19-7-3-13-9-17(5-1-15(13)11-19)27-18-6-2-16-12-20(29(24,25)26)8-4-14(16)10-18;;/h1-12H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 473.982 |
| Procent renhed | >95% |