Få mere at vide
6,6'-Methylenebis(2-(tert-butyl)-4-ethylphenol), TRC
Artikelnummer. 30478006
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30478006 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30478006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM304448250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,6'-Methylenebis(2-(tert-butyl)-4-ethylphenol)
CAS 88-24-4
Molekylær formel C25 H36 O2
Mængde 250 mg
Synonym Phenol','2,2'-methylenebis[6-tert-butyl-4-ethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-Methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-ethylphenol], 2,2-Methylenebis(4-ethyl-6-t-butylphenol), 2,2-Methylenebis(4-ethyl-6-tert-butylphenol), 2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol), 2,2'-Methylenebis[4-ethyl-6-tert-butylphenol], 2,2'-Methylidene bis-4-ethyl-6-tert-butylphenol), AO 425, AW 500, Agidol 7, Antage W 500, Antioxidant 425, Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-ethylphenyl)methane, Bis(3-tert-butyl-5-ethyl-2-hydroxyphenyl)methane, Chemanox 22, Cyanox 425, MEB, NS 5, NSC 7782, Nocrac NS 5, Nonflex EBP, Plastanox 425, Swanox 425, Yoshinox 425
InChI formel InChI=1S/C25H36O2/c1-9-16-11-18(22(26)20(13-16)24(3,4)5)15-19-12-17(10-2)14-21(23(19)27)25(6,7)8/h11-14,26-27H,9-10,15H2,1-8H3
SMIL CCc1cc(Cc2cc(CC)cc(c2O)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
IUPAC navn 2-tert-butyl-6-[(3-tert-butyl-5-ethyl-2-hydroxyphenyl)methyl]-4-ethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 368.55
Formel vægt 368.2715