Få mere at vide
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308336
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308336 1 g 1g
11318336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15571.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5617-70-9
Molekylær formel C8H10O4
Molekylvægt (g/mol) 170.16
MDL nummer MFCD00042796
InChI nøgle AXJVPXNVESYGDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,6-dimethyl-5,7-dioxaspiro 2.5 octane-4,8-dione, cycl-isopropylidene cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 5,7-dioxaspiro 2.5 octane-4,8-dione, 6,6-dimethyl, 5,7-dioxaspiro 2.5 octane-4,8-dione,6,6-dimethyl, 6,6-dimethyl-5,7-dioxaspiro 2,5 octane-4,8-dione, acmc-1az6b, isopropylidene cyclopropane-1,1-dicarboxylate, cyclic isopropylidene 1,1-cyclopropanedicarboxylate
PubChem CID 79720
IUPAC navn 6,6-dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
SMIL CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Smeltepunkt 63°C to 66°C
Mængde 1 g
Beilstein 1241835
Formel vægt 170.17
Procent renhed 99%