Få mere at vide
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2,5]oktan-4,8-dion, TRC
Artikelnummer. 30377897
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30377897 10 g
1 options
Artikelnummer. 30377897 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47141510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octan-4,8-dione
CAS 5617-70-9
Molekylær formel C8H10O4
Mængde 10 g
Synonym 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid Cyclic Isopropylidene Ester, 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid Cyclic 1-Methylethylidene Ester, 2,2-Propanediol Cyclic 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
InChI formel InChI=1S/C8H10O4/c1-7(2)11-5(9)8(3-4-8)6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
SMIL CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
IUPAC navn 6,6-dimethyl-5,7-dioxaspiro[2,5]oktan-4,8-dion
Molekylvægt (g/mol) 170.16
Formel vægt 170.0579