missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6,6'-dimethyl-2,2'-dipyridyl, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 17750649 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17750649 1 g
17760649 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17750649 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469310010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Alpha vektor DIMETHYLDIPYRIDYL
Kemisk navn eller materiale 6,6 '-Dimethyl-2,2 '-dipyridyl
CAS 4411-80-7
Smeltepunkt 86°C to 96°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12 H12 N2
MDL nummer 00059776
Mængde 1 g
Synonym 6,6 '-Bi-2-picoline
Molekylvægt (g/mol) 184.24
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.