missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6,6-Dimethyl-1-hept-2-ene-4-ynal, Mikromol™

Artikelnummer. 17978694
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17978694 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17978694 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0696.010100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

6,6-Dimethyl-1-hept-2-ene-4-ynal
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynal
CAS 138139-82-9
Analyt- eller komponentnavne (E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynal
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C9 H12 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynal (9CI)
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-9(2,3)7-5-4-6-8-10/h4,6,8H,1-3H3/b6-4+
SMIL CC(C)(C)C#C\C=C\C=O
IUPAC navn (E)-6,6-dimethylhept-2-en-4-ynal
Molekylvægt (g/mol) 136.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 136.0888 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.