Få mere at vide
6,6'-Dimethoxy-2,2'-binaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,6'-Dimethoxy-2,2'-binaphthalenyl |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18O2/c1-23-21-9-7-17-11-15(3-5-19(17)13-21)16-4-6-20-14-22(24-2)10-8-18(20)12-16/h3-14H,1-2H3 |
| Formel vægt | 314.1307 |