Få mere at vide
6,6’-Dihydroxy-5,5’-dimethoxy-2,2’-diphenic Acid Dimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,6'-Dihydroxy-5,5'-dimethoxy-2,2'-diphenic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 1173188-30-1 |
| Molekylær formel | C18H18O8 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6,6'-Dihydroxy-5,5'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2,2'-dicarboxylic Acid 2,2'-Dimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O8/c1-23-11-7-5-9(17(21)25-3)13(15(11)19)14-10(18(22)26-4)6-8-12(24-2)16(14)20/h5-8,19-20H,1-4H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(OC)c(O)c1c2c(O)c(OC)ccc2C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 3-hydroxy-2-(2-hydroxy-3-methoxy-6-methoxycarbonylphenyl)-4-methoxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.33 |
| Formel vægt | 362.1002 |