Få mere at vide
6,6-Dibromopenicillanic Acid Sulfone, Mikromol™
Artikelnummer. 17981326
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17981326 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17981326 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0308.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6,6-Dibromopenicillanic Acid Sulfone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,5R)-6,6-Dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide
CAS 76646-91-8
Analyt- eller komponentnavne (2S,5R)-6,6-Dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C8 H9 Br2 N O5 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2S,5R)-6,6-dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6,6-dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-, 4,4-dioxide, (2S-cis)-, 6,6-Dibromopenicillanic acid 1,1-dioxide, 6,6-Dibromopenicillanic acid S,S-dioxide, Sulbactam EP Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H9Br2NO5S/c1-7(2)3(4(12)13)11-5(14)8(9,10)6(11)17(7,15)16/h3,6H,1-2H3,(H,12,13)/t3-,6+/m0/s1
SMIL CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](C(Br)(Br)C2=O)S1(=O)=O)C(=O)O
IUPAC navn (2S,5R)-6,6-dibromo-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 391.03
Mængde 25 mg
Formel vægt 388.8568 g/mol