missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6,6’-Dibromoindigo, TRC

Artikelnummer. 30351791
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351791 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351791 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD270675500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6,6'-Dibromoindigo
CAS 19201-53-7
Molekylær formel C16 H8 Br2 N2 O2
Mængde 500 mg
Synonym (6CI) 6,6'-Dibromoindigotin, (7CI,8CI) 6,6'-Dibromo[δ2,2'-Biindoline]-3,3'-dione, 6-Bromo-2-(6-bromo-1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one, 6,6'-Dibromoindigotin, C.I. 75800, C.I. Natural Violet 1, Murex Purple, Purple of the Ancients, Royal Purple, Tyrian Purple
InChI formel InChI=1S/C16H8Br2N2O2/c17-7-1-3-9-11(5-7)19-13(15(9)21)14-16(22)10-4-2-8(18)6-12(10)20-14/h1-6,19,21H
SMIL Oc1c([nH]c2cc(Br)ccc12)C3=Nc4cc(Br)ccc4C3=O
IUPAC navn 6-bromo-2-(6-bromo-3-hydroxy-1H-indol-2-yl)indol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 420.055
Formel vægt 417.895
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.