Få mere at vide
6,6'-Dibromo[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,6'-Dibromo[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol |
| CAS | 13185-00-7 |
| Molekylær formel | C20H12Br2O2 |
| MDL nummer | MFCD00798290 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | OC1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1C3=C4C=CC(Br)=CC4=CC=C3O |
| Molekylvægt (g/mol) | 444.12 |
| Procent renhed | 98% |