Få mere at vide
6-[6-(Carboxyamino)hexanamido]-hexansyre N-benzylmethylester, TRC
Artikelnummer. 30011720
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30011720 500 mg -
30005662 1 g -
30010291 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011720 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC177788500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25580-88-5
Molekylær formel C21 H32 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 392.489
Synonym 6-[[1-Oxo-6-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]hexyl]amino]-hexanoic Acid Methyl Ester
IUPAC navn Methyl 6-[6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoylamino]hexanoat
SMIL COC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-[6-(Carboxyamino)hexanamido]-hexanoic Acid N-Benzyl Methyl Ester
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H32N2O5/c1-27-20(25)14-8-4-9-15-22-19(24)13-7-3-10-16-23-21(26)28-17-18-11-5-2-6-12-18/h2,5-6,11-12H,3-4,7-10,13-17H2,1H3,(H,22,24)(H,23,26)
Formel vægt 392.231