Få mere at vide
6-[(6-Aminohexyl)amino]-6-oxo-hexanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-[(6-Aminohexyl)amino]-6-oxo-hexanoic Acid |
| CAS | 5136-16-3 |
| Molekylær formel | C12H24N2O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Hexanoic acid, 6-[(6-aminohexyl)amino]-6-oxo-, Valeric acid, 5-[(6-aminohexyl)carbamoyl]- (6CI,7CI,8CI), 6-[(6-Aminohexyl)amino]-6-oxohexanoic acid |
| SMIL | NCCCCCCNC(=O)CCCCC(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.33 |
| Formel vægt | 244.1787 |