Få mere at vide
6(5H)-Phenanthridinon, 96%
Beskrivelse
6(5H)-phenanthridinon bruges som en probe i PARP's rolle i cellulær respons på bestråling. Behandling af celler med 6(5H)-phenanthridinon og forskellige DNA-skadelige midler viste en resistens over for apoptose. Det fungerer som en reaktant i syntesen af 5,6-dihydrophenanthridinsulfonamider, oxidativ kobling med diphenylacetylen, direkte kobberacetat-katalyseret N-cyclopropylering af cykliske amider. Det bruges som HIV-1 integrasehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6(5H)-phenanthridinon bruges som en probe i PARP's rolle i cellulær respons på bestråling. Behandling af celler med 6(5H)-phenanthridinon og forskellige DNA-skadelige midler viste en resistens over for apoptose. Det fungerer som en reaktant i syntesen af 5,6-dihydrophenanthridinsulfonamider, oxidativ kobling med diphenylacetylen, direkte kobberacetat-katalyseret N-cyclopropylering af cykliske amider. Det bruges som HIV-1 integrasehæmmer.
Opløselighed
Opløseligt i DMSO (5 mg/ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6(5H)-Phenanthridinone |
| Smeltepunkt | 288 °C til 294 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 140641 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO (5 mg/ml). Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 195.22 |
| Procent renhed | 96% |