Få mere at vide
6(5H)-Phenanthridinone, 96%
Descripción
6(5H)-phenanthridinon bruges som en probe i PARP's rolle i cellulær respons på bestråling. Behandling af celler med 6(5H)-phenanthridinon og forskellige DNA-skadelige midler viste en resistens over for apoptose. Det fungerer som en reaktant i syntesen af 5,6-dihydrophenanthridinsulfonamider, oxidativ kobling med diphenylacetylen, direkte kobberacetat-katalyseret N-cyclopropylering af cykliske amider. Det bruges som HIV-1 integrasehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6(5H)-phenanthridinon bruges som en probe i PARP's rolle i cellulær respons på bestråling. Behandling af celler med 6(5H)-phenanthridinon og forskellige DNA-skadelige midler viste en resistens over for apoptose. Det fungerer som en reaktant i syntesen af 5,6-dihydrophenanthridinsulfonamider, oxidativ kobling med diphenylacetylen, direkte kobberacetat-katalyseret N-cyclopropylering af cykliske amider. Det bruges som HIV-1 integrasehæmmer.
Opløselighed
Opløseligt i DMSO (5 mg/ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | 6(5H)-Phenanthridinone |
| Smeltepunkt | 288°C to 294°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 140641 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in DMSO (5mg/ml). Insoluble in water. |
| Formel vægt | 195.22 |
| Procent renhed | 96% |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.