Få mere at vide
6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one, Mikromol™
Beskrivelse
6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one |
| CAS | 148891-53-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H7 Cl N4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one, Zopiclone Imp. C (EP), Zopiclone Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClN4O/c12-7-1-2-9(15-5-7)16-6-8-10(11(16)17)14-4-3-13-8/h1-5H,6H2 |
| SMIL | Clc1ccc(nc1)N2Cc3nccnc3C2=O |
| IUPAC navn | 6-(5-chloropyridin-2-yl)-7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one |
| Vis mere |