Få mere at vide
6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17934456
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17934456 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17934456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0149.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one
CAS 148891-53-6
Analyt- eller komponentnavne 6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H7 Cl N4 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one, Zopiclone Imp. C (EP), Zopiclone Impurity C
InChI formel InChI=1S/C11H7ClN4O/c12-7-1-2-9(15-5-7)16-6-8-10(11(16)17)14-4-3-13-8/h1-5H,6H2
SMIL Clc1ccc(nc1)N2Cc3nccnc3C2=O
IUPAC navn 6-(5-chloropyridin-2-yl)-7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one
Molekylvægt (g/mol) 246.65
Mængde 50 mg
Formel vægt 246.0308 g/mol