missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-(5-Chloropyridin-2-yl)- 6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5,7-dione, Mikromol™

Artikelnummer. 30052661
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052661 25 mg
17940436 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30052661 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0149.060025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

6-(5-Chloropyridin-2-yl)- 6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5,7-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-(5-Chloropyridin-2-yl)- 6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5,7-dione
CAS 43200-82-4
Analyt- eller komponentnavne 6-(5-Chloropyridin-2-yl)- 6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5,7-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H5 Cl N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6-(5-Chloropyridin-2-yl)- 6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5,7-dione
InChI formel InChI=1S/C11H5ClN4O2/c12-6-1-2-7(15-5-6)16-10(17)8-9(11(16)18)14-4-3-13-8/h1-5H
SMIL Clc1ccc(nc1)N2C(=O)c3nccnc3C2=O
IUPAC navn 6-(5-chloropyridin-2-yl)pyrrolo[3,4-b]pyrazine-5,7-dione
Molekylvægt (g/mol) 260.64
Mængde 25 mg
Formel vægt 260.0101 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.