missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-(5-Chloro-2-pyridyl)-6,7-dihydro-7-hydroxy-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (7RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one |
| CAS | 43200-81-3 |
| Molekylær formel | C11 H7 Cl N4 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (7RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one, Zopiclone Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClN4O2/c12-6-1-2-7(15-5-6)16-10(17)8-9(11(16)18)14-4-3-13-8/h1-5,10,17H |
| SMIL | OC1N(C(=O)c2nccnc12)c3ccc(Cl)cn3 |
| IUPAC navn | 6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.65 |
| Formel vægt | 262.0258 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?