Få mere at vide
6-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]nicotinsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10639954
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10639954 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10219442 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10639954 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43901DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 201809-22-5
Molekylær formel C15H21N3O4
Molekylvægt (g/mol) 307.35
MDL nummer MFCD06245543
InChI nøgle PWYGTZUOLAGDNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl nicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 4-5-carboxy-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 6-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, n4-boc-6-piperazin-1-ylnicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazino nicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazino-nicotinic acid, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-carboxy-2-pyridinyl-,1-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2771823
IUPAC navn 6-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-1-yl]pyridin-3-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-[4-(Tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]nicotinic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 307.35
Procent renhed 97%