missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[6-(4-Phenylbutoxy)hexyl]benzylamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30415454
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415454 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31961710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [6-(4-Phenylbutoxy)hexyl]benzylamine Hydrochloride
CAS 163923-18-0
Molekylær formel C23H33NO . HCl
Mængde 10 mg
Synonym N-Benzyl-6-(4-phenylbutoxy)hexan-1-amine Hydrochloride, N-[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]-benzenemethanamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C23H33NO.ClH/c1(10-18-24-21-23-16-7-4-8-17-23)2-11-19-25-20-12-9-15-22-13-5-3-6-14-22;/h3-8,13-14,16-17,24H,1-2,9-12,15,18-21H2;1H
SMIL Cl.C(CCCOCCCCc1ccccc1)CCNCc2ccccc2
IUPAC navn N-benzyl-6-(4-phenylbutoxy)hexan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 376
Formel vægt 375.2329
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.