missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-(4-Phenylbutoxy)-1-hexanamine, TRC

Artikelnummer. 17912215
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17912215 250 mg
17910765 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17912215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP297920250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 97664-58-9
Molekylær formel C16 H27 N O
Molekylvægt (g/mol) 249.39
Synonym D 2543
IUPAC navn 6-(4-phenylbutoxy)hexan-1-amine
SMIL NCCCCCCOCCCCc1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-(4-Phenylbutoxy)-1-hexanamine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H27NO/c17-13-7-1-2-8-14-18-15-9-6-12-16-10-4-3-5-11-16/h3-5,10-11H,1-2,6-9,12-15,17H2
Formel vægt 249.2093
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.