Få mere at vide
6-(4-Morpholinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11424620
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424620 1 g 1g
11414620 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424620 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50143.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 485799-04-0
Molekylær formel C15H23BN2O3
Molekylvægt (g/mol) 290.17
MDL nummer MFCD04039874
InChI nøgle ZGDLVKWIZHHWIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-morpholinopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-morpholine, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl morpholine, 2-4-morpholino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholinopyridine-3-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 2795363
IUPAC navn 4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]morpholine
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(4-Morpholinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 290.17