missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-(4-Morpholinyl)-2-[2-(2-pyridinyl)ethoxy]-4(1H)-pyrimidinone Hydrazone, TRC

Artikelnummer. 30470986
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470986 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM72514025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-(4-Morpholinyl)-2-[2-(2-pyridinyl)ethoxy]-4(1H)-pyrimidinone Hydrazone
CAS 719285-83-3
Molekylær formel C15H20N6O2
Mængde 25 mg
Synonym 4-[6-Hydrazinyl-2-[2-(2-pyridinyl)ethoxy]-4-pyrimidinyl]morpholine
InChI formel InChI=1S/C15H20N6O2/c16-20-13-11-14(21-6-9-22-10-7-21)19-15(18-13)23-8-4-12-3-1-2-5-17-12/h1-3,5,11H,4,6-10,16H2,(H,18,19,20)
SMIL NNc1cc(nc(OCCc2ccccn2)n1)N3CCOCC3
IUPAC navn [6-morpholin-4-yl-2-(2-pyridin-2-ylethoxy)pyrimidin-4-yl]hydrazine
Molekylvægt (g/mol) 316.36
Formel vægt 316.1648
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.