Få mere at vide
6-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one |
| CAS | 1157411-52-3 |
| Molekylær formel | C17H18N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2O2/c1-21-15-6-2-12(3-7-15)11-18-14-5-8-16-13(10-14)4-9-17(20)19-16/h2-3,5-8,10,18H,4,9,11H2,1H3,(H,19,20) |
| SMIL | COC1=CC=C(C=C1)CNC2=CC3=C(C=C2)NC(=O)CC3 |
| IUPAC navn | 6-[(4-methoxyphenyl)methylamino]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.33 |
| Formel vægt | 282.1368 |