Få mere at vide
6-(4-Methoxyphenyl)-2-naphthoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(4-Methoxyphenyl)-2-naphthoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1334137-82-4 |
| Molekylær formel | C20H18O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 6-(4-Methoxyphenyl)-2-naphthalenecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O3/c1-3-23-20(21)18-7-6-16-12-15(4-5-17(16)13-18)14-8-10-19(22-2)11-9-14/h4-13H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)c3ccc(OC)cc3 |
| IUPAC navn | ethyl 6-(4-methoxyphenyl)naphthalene-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.36 |
| Formel vægt | 306.1256 |