Få mere at vide
6-(4-Chlorophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(4-Chlorophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole |
| CAS | 7025-30-1 |
| Molekylær formel | C11H7ClN2S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClN2S/c12-9-3-1-8(2-4-9)10-7-14-5-6-15-11(14)13-10/h1-7H |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)c2cn3ccsc3n2 |
| IUPAC navn | 6-(4-chlorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.7 |
| Formel vægt | 234.0018 |