Få mere at vide
6-(4-Chlorophenyl)imidazo[2,1-B][1,3]thiazole-5-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(4-Chlorophenyl)imidazo[2,1-B][1,3]thiazole-5-carbaldehyde |
| CAS | 82588-41-8 |
| Molekylær formel | C12H7N2OSCl |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7ClN2OS/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-10(7-16)15-5-6-17-12(15)14-11/h1-7H |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)c2nc3sccn3c2C=O |
| IUPAC navn | 6-(4-chlorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.71 |
| Formel vægt | 261.9968 |