Få mere at vide
6-(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430070
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430070 1 g 1g
11440070 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430070 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50588.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36725-37-8
Molekylær formel C10H9BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 253.099
MDL nummer MFCD00203490
InChI nøgle CDDNLMGOLYMTSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4-bromophenyl-4,5-dihydropyridazin-3 2h-one, 6-4-bromophenyl-4,5-dihydro-2h-pyridazin-3-one, 6-4-bromophenyl-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, 6-4-bromophenyl-4,5-dihydro-3 2h-pyridazinone, 6-4-bromophenyl-2,4,5-trihydropyridazin-3-one, 3-4-bromophenyl-4,5-dihydro-1h-pyridazin-6-one, 6-4-bromophenyl-4 5-dihydro-2h-pyrida, 6-p-bromophenyl-4,5-dihydro-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone,6-4-bromophenyl-4,5-dihydro, 6-4-bromo-phenyl-4,5-dihydro-2h-pyridazin-3-one
PubChem CID 689108
IUPAC navn 3-(4-bromophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
SMIL C1CC(=O)NN=C1C2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone
Smeltepunkt 167°C to 171°C
Mængde 1 g
Formel vægt 253.1
Procent renhed 98%