Få mere at vide
6-(4,6-Dioxo-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl-amino)hexanoic Acid Trifluoroacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(4,6-Dioxo-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl-amino)hexanoic Acid Trifluoroacetate |
| CAS | 1185302-11-7 |
| Molekylær formel | C10 H15 N3 O4 . C2 H F3 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O4.C2HF3O2/c14-7-6-8(15)13-10(12-7)11-5-3-1-2-4-9(16)17;3-2(4,5)1(6)7/h1-6H2,(H,16,17)(H2,11,12,13,14,15);(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)CCCCCNC1=NC(=O)CC(=O)N1.OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 6-[(4,6-dioxo-1H-pyrimidin-2-yl)amino]hexanoic acid;2,2,2-trifluoroacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 355.267 |
| Formel vægt | 355.099 |