missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline (>85%), TRC

Artikelnummer. 30410197
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410197 50 mg
30423951 500 mg
30423179 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT30325550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 675576-26-8
Molekylær formel C15H18BNO2
Molekylvægt (g/mol) 255.11
IUPAC navn 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3cnccc3c2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-6-5-12-10-17-8-7-11(12)9-13/h5-10H,1-4H3
Formel vægt 255.1431
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.