Få mere at vide
6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10441144
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10441144 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10225274 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10441144 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC32839CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1002727-88-9
Molekylær formel C15H21BO3
Molekylvægt (g/mol) 260.14
MDL nummer MFCD12028565
InChI nøgle NDSHAELUPJMEBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chroman-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl chroman, 2-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, chroman-6-boronic acid, pinacol ester, amtb667, chroman-6-boronic acid pinacol ester, chroman-6-ylboronic acid pinacol ester, 3,4-dihydro-2h-chromene-6-boronic acid, pinacol ester, 3,4-dihydro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-chromene
PubChem CID 43811034
IUPAC navn 2-(3,4-dihydro-2H-chromen-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(OCCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 260.14
Procent renhed 97%