Få mere at vide
6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 260.14 |
| Procent renhed | 97% |