missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-[4-(3-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)-2-methylphenyl]-1,5-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, TRC

Artikelnummer. 30454348
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454348 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454348 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7915505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-[4-(3-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)-2-methylphenyl]-1,5-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
CAS 1643462-64-9
Molekylær formel C19 H16 F3 N3 O3
Mængde 5 mg
Synonym 1,5-Dimethyl-6-(2-methyl-4-((3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
InChI formel InChI=1S/C19H16F3N3O3/c1-10-9-12(28-17-14(19(20,21)22)5-4-8-23-17)6-7-13(10)15-11(2)16(26)24-18(27)25(15)3/h4-9H,1-3H3,(H,24,26,27)
SMIL CN1C(=O)NC(=O)C(=C1c2ccc(Oc3ncccc3C(F)(F)F)cc2C)C
IUPAC navn 1,5-dimethyl-6-[2-methyl-4-[[3-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]oxy]phenyl]pyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 391.34
Formel vægt 391.1144
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.