Få mere at vide
6-[4-(3-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)-2-methylphenyl]-1,5-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-[4-(3-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)-2-methylphenyl]-1,5-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| CAS | 1643462-64-9 |
| Molekylær formel | C19 H16 F3 N3 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,5-Dimethyl-6-(2-methyl-4-((3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16F3N3O3/c1-10-9-12(28-17-14(19(20,21)22)5-4-8-23-17)6-7-13(10)15-11(2)16(26)24-18(27)25(15)3/h4-9H,1-3H3,(H,24,26,27) |
| SMIL | CN1C(=O)NC(=O)C(=C1c2ccc(Oc3ncccc3C(F)(F)F)cc2C)C |
| IUPAC navn | 1,5-dimethyl-6-[2-methyl-4-[[3-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]oxy]phenyl]pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.34 |
| Formel vægt | 391.1144 |