missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-1-[4-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butyl]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-(5-Cyclohexyl-1H-tetrazol-1-yl)butyl)-6-(4-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H45N9O2/c41-31-20-17-24-23-27(42-22-10-8-16-30-33-35-37-40(30)26-13-5-2-6-14-26)18-19-28(24)38(31)21-9-7-15-29-32-34-36-39(29)25-11-3-1-4-12-25/h18-19,23,25-26H,1-17,20-22H2 |
| Formel vægt | 575.3696 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?