Få mere at vide
6-(3-Pyridinylcarbonyl)valerolactam-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(3-Pyridinylcarbonyl)valerolactam-d4 |
| CAS | 1189467-35-3 |
| Molekylær formel | C11H8D4N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-[3-(Pyridinyl-d4)carbonyl]-2-piperidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c14-10(8-3-1-5-12-7-8)9-4-2-6-13-11(9)15/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2,(H,13,15)/i1D,3D,5D,7D |
| SMIL | [2H]c1nc([2H])c(C(=O)C2CCCNC2=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 3-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridine-3-carbonyl)piperidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vægt | 208.115 |