missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-(3-Chloropropylamino)-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedion, TRC

Artikelnummer. 30134561
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134561 10 g
30012390 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37980010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34654-81-4
Molekylær formel C9H14ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 231.68
Synonym 6-[(3-Chloropropyl)amino]-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-[(3-Chloropropyl)amino]-1,3-dimethyluracil;
IUPAC navn 6-(3-chlorpropylamino)-1,3-dimethylpyrimidin-2,4-dion
SMIL CN1C(=O)C=C(NCCCCl)N(C)C1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-(3-Chloropropylamino)-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H14ClN3O2/c1-12-7(11-5-3-4-10)6-8(14)13(2)9(12)15/h6,11H,3-5H2,1-2H3
Formel vægt 231.0775
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.