Få mere at vide
6-(3,5-Dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,7-diamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(3,5-Dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,7-diamine |
| CAS | 192705-78-5 |
| Molekylær formel | C15 H15 N5 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N5O2/c1-21-10-3-8(4-11(6-10)22-2)12-5-9-7-18-15(17)20-14(9)19-13(12)16/h3-7H,1-2H3,(H4,16,17,18,19,20) |
| SMIL | COc1cc(OC)cc(c1)c2cc3cnc(N)nc3nc2N |
| IUPAC navn | 6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,7-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.31 |
| Formel vægt | 297.1226 |