missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-[(3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)carbonyl] Nicotinic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-[(3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)carbonyl] Nicotinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 153559-92-3 |
| Molekylær formel | C23H27NO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 6-[(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)carbonyl]-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27NO3/c1-14-11-17-18(23(4,5)10-9-22(17,2)3)12-16(14)20(25)19-8-7-15(13-24-19)21(26)27-6/h7-8,11-13H,9-10H2,1-6H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)c2cc3c(cc2C)C(C)(C)CCC3(C)C |
| IUPAC navn | methyl 6-(3,5,5,8,8-pentamethyl-6,7-dihydronaphthalene-2-carbonyl)pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 365.47 |
| Formel vægt | 365.1991 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?